Learn More
Nickel Electro™ Teströhrchen-Gestelle
Passen Sie Ihr Reagenzglasgestell an eine Vielzahl von Außendurchmessern der Reagenzgläser an. Nickel Electro™ Reagenzglasgestelle sind aus nicht-magnetischem Edelstahl gefertigt und werden flach verpackt und montagefertig geliefert.
Marke:  Nickel Electro™ 6872
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11409529
  • 101.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Nicht magnetisch
  • Einfache Montage
  • Kann zum Zwecke der Reinigung und Sterilisation zerlegt werden
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Röhrchen (12 mm)
36
Je 1
12 mm
Autoklavierbar
Edelstahl
Teströhrchen mit einem Außendurchmesser von 12 mm
270 x 138 x 70 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Teströhrchen-Gestelle > Kapazität: 36 Röhrchen