Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Für 1 – 8 ml-Fläschchen
273.00 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Breite (metrisch) Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Breite (metrisch) Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11801012
Unterlagen ansehen
Brady™
062359
2,2 in. 19,05 mm 0,5 in. 55,88 mm
273.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10323060
Unterlagen ansehen
Brady™
062379
2,62 in. 66,68 mm 0,6 in. 1.52 cm
372.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10031942
Unterlagen ansehen
Brady™
062363
2,62 in. 25,40 mm 1 in. 66,675 mm
518.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstlaminierend
  • 2.625 × 1 in., mit 1 in. (2.5 cm) Druckfläche
Transparentes Polyester
  • Optimal für Tiefkühlgeräte, flüssigen Stickstoff, Autoklaven, Warmwasserbäder
  • Passend für Mikrotiterplatten
Weißes Vinyl
  • Mit transparenter Beschichtung
  • Optimal für Tiefkühlgeräte, flüssigen Stickstoff (auf Kunststoffröhrchen)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Etiketten
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Serie, THT 3 in. Kerndrucker
196 °C
-321 bis +230 °F
0.048 mm
Etiketten für Thermotransferdrucker
Thermotransfer
Unsteril
1
Rechteck
-196°bis +110 °C