Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Für 1 – 8 ml-Fläschchen
Marke: Brady™ 062359
273.97 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drucketiketten für Thermotransferdrucker.
- RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
- Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
THT-127-461-3 | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen, Röhrchen, Fläschchen | |
Rolle mit 3000 Etiketten | |
196 °C | |
Rechteck | |
-321 bis +230 °F | |
0,0019 in. | |
15.88 mm | |
2,2 in. | |
0,75 in. | |
0,5 in. | |
19.05 mm |
RoHS 2002/95/EC | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Durchscheinend, Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Serie, THT 3 in. Kerndrucker | |
1 | |
3000/Packung | |
0,5 x 2,2 in. (L x B) | |
-196°bis +110 °C | |
0.048 mm | |
2,2 in. x 0,75 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B | |
19,05 mm | |
12.70 mm | |
55,88 mm |