Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Für 1 – 8 ml-Fläschchen
Marke:  Brady™ 062379
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10323060
  • 372.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Drucketiketten für Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Etiketten für Thermotransferdrucker
Durchscheinend, Weiß
Etikett
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Serie, THT 3 in. Kerndrucker
1
3000/Packung
0,6 x 2,625 in. (L x B)
-196°bis +110 °C
0.048 mm
1 in. x 2,625 in. (2,54 cm x 0,9525 cm) H x B
66,68 mm
15.24 mm
1.52 cm
RoHS 2002/95/EC
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Polyester
Etiketten
Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen, Röhrchen, Fläschchen
Rolle mit 3000 Etiketten
196 °C
Rechteck
-321 bis +230 °F
0,0019 in.
19.05 mm
2,62 in.
1 in.
0,6 in.
25.40 mm