Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Für 1 – 8 ml-Fläschchen
Marke: Brady™ 062363
350.32 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstlaminierend
- 2.625 × 1 in., mit 1 in. (2.5 cm) Druckfläche
Transparentes Polyester
- Optimal für Tiefkühlgeräte, flüssigen Stickstoff, Autoklaven, Warmwasserbäder
- Passend für Mikrotiterplatten
- Mit transparenter Beschichtung
- Optimal für Tiefkühlgeräte, flüssigen Stickstoff (auf Kunststoffröhrchen)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
THT-131-461-3 | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
Laborkennzeichnung, Röhrchen, Fläschchen | |
Rolle mit 3000 Etiketten | |
196 °C | |
Rechteck | |
-321 bis +230 °F | |
1,9 mil | |
28,58 mm | |
25,40 mm | |
25.40 mm | |
66,675 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Durchscheinend, Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Serie, THT 3 in. Kerndrucker | |
1 | |
3000/Packung | |
1 x 2,625 in. (L x B) | |
-196°bis +110 °C | |
0,048 mm | |
2,62 in. | |
1 in. | |
1 in. | |
25,40 mm |