Learn More
Brady™ FreezerBondz II Polyesteretiketten
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Marker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
182.00 CHF - 187.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15357750
|
Brady™
142075 |
0.375 x 1 x 0.375 in. (W x H x dia.) |
182.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15231808
|
Brady™
142078 |
1 x 0,5 x 0,440 in. (B x H x Durchm.) |
187.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Sie verfügen über gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.- Gut geeignet für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
- Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
- Farbe: Mattweiß
- Material: Polyester
- BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoklaven, Tiefkühlschränke, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Druckeretiketten | |
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation | |
1500/Packung | |
-196 bis 120 °C |
ASTM D 1000 | |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
Thermodrucker | |
-320 bis +248 °F | |
2.54 cm |