Learn More
Brady™ FreezerBondz II Polyesteretiketten
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Marker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
Marke: Brady™ 142075
Descripción
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Sie verfügen über gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.- Gut geeignet für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
- Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
- Farbe: Mattweiß
- Material: Polyester
- BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoklaven, Tiefkühlschränke, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Especificaciones
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Unsteril | |
Thermodrucker | |
0.375 x 1 x 0.375 in. (W x H x dia.) | |
-320 bis +248 °F | |
0,375 in. | |
1 in. | |
0,375 in. | |
THT-249-492-1.5-SC |
ASTM D 1000 | |
Weiß | |
Etikett | |
Druckeretiketten | |
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation | |
1500/Packung | |
25,4 x 9,53 mm (B x H) mit 9,53 mm Durchm. Fläschchenetikett oben | |
-196 bis 120 °C | |
9.5 mm | |
9,5 mm | |
2.54 cm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.