Learn More
Brady™ FreezerBondz II Polyesteretiketten
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Marker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
Marke:  Brady™ 142078
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15231808
  • 187.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Sie verfügen über gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
  • Gut geeignet für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
  • Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
  • Farbe: Mattweiß
  • Material: Polyester
Drucker-Kompatibilität:
  • BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoklaven, Tiefkühlschränke, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Druckeretiketten
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation
1500/Packung
25,4 x 11,18 mm (B x H) mit 9,53 mm Durchm. Fläschchenetikett oben
-196 bis 120 °C
25.40 mm
12,70 mm
2.54 cm
ASTM D 1000
Weiß
Polyester
Unsteril
Thermodrucker
1 x 0,5 x 0,440 in. (B x H x Durchm.)
-320 bis +248 °F
1 in.
0,5 in.
0,440 in.
THT-251-492-1.5-SC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz II Polyesteretiketten > FreezerBondz II; Etikett am Flaschendeckel (Durchm. 0.440 Zoll)