Learn More
Brady™ Dash Space
Dash Space B-514 Polyester eignet sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
114.60 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS |
---|---|
Material | Polyester |
Menge | 46/Packung |
Klebstofftyp | Auf Gummibasis |
Beschreibung | ToughStripe vordefinierte Formen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11711266
|
Brady™
142177 |
Weiß |
138.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11741266
|
Brady™
142180 |
Blau |
138.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11731266
|
Brady™
142179 |
Rot | N/A | ||||||
11751266
|
Brady™
142181 |
Grün |
138.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11721266
|
Brady™
142178 |
Schwarz |
138.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910.33
Spezifikation
RoHS | |
46/Packung | |
ToughStripe vordefinierte Formen | |
0,008 in. | |
50.8 mm | |
Etikett |
Polyester | |
Auf Gummibasis | |
2 in. | |
8 in. | |
-18 °C bis 54 °C |