Learn More
Brady™ Dash Space
Dash Space B-514 Polyester eignet sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
Marke: Brady™ 142180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910.33
Spezifikation
RoHS | |
Polyester | |
Auf Gummibasis | |
2 in. | |
8 in. | |
-18 °C bis 54 °C | |
Blau |
142180 | |
46/Packung | |
ToughStripe vordefinierte Formen | |
0,008 in. | |
50.8 mm | |
Etikett |