Learn More
Brady™ Dash Space
Dash Space B-514 Polyester eignet sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
Marke:  Brady™ 142179
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11731266
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910.33
Spezifikation
Spezifikation
RoHS
46/Packung
ToughStripe vordefinierte Formen
0,008 in.
50.8 mm
Etikett
Polyester
Auf Gummibasis
2 in.
8 in.
-18 °C bis 54 °C
Rot