Learn More
Brady™ Dash Space
Dash Space B-514 Polyester eignet sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
Marke:  Brady™ 142178
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11721266
  • 138.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910.33
Spezifikation
Spezifikation
RoHS
Polyester
Auf Gummibasis
2 in.
8 in.
-18 °C bis 54 °C
Schwarz
142178
46/Packung
ToughStripe vordefinierte Formen
0,008 in.
50.8 mm
Etikett