Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkassetten: Nylongewebe für Drähte, Kabel und Panel
Für Drähte, Kabel, Blenden und Bedienfelder
31.50 CHF - 46.60 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL |
Beschreibung | Hochbeständige selbstklebende Mehrzweck-Nylonetiketten |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11523864
|
Brady™
110893 |
0,3 in. |
31.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11533864
|
Brady™
110894 |
0,5 in. |
46.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11810835
|
Brady™
110895 |
0,75 in. |
45.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für Drähte, Kabel, Blenden und Bedienfelder
- Flexibles Nylongewebe
- Haftet am besten auf stark strukturierten Oberflächen mit niedriger Energie, pulverbeschichteten und glatten Oberflächen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Hochbeständige selbstklebende Mehrzweck-Nylonetiketten | |
Schwarz, Weiß | |
Patrone( Etikett) | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker | |
-40°C | |
1 Rolle | |
-40 bis +194 °F | |
6,5 mil | |
16 ft. (2,01 m) | |
4.8 cm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Etiketten-Kassette | |
Kommunikationskabel, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Stimm oder Datenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung | |
1 | |
1 Tape / Box | |
Rechteck | |
-40 bis +90 °C | |
0,165 mm | |
4,88 m |