Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkassetten: Nylongewebe für Drähte, Kabel und Panel
Für Drähte, Kabel, Blenden und Bedienfelder
Marke: Brady™ 110893
23.04 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für Drähte, Kabel, Blenden und Bedienfelder
- Flexibles Nylongewebe
- Haftet am besten auf stark texturierten, pulverbeschichteten und glatten Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Hochbeständige selbstklebende Mehrzweck-Nylonetiketten | |
Schwarz, Weiß | |
Patrone( Etikett) | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker | |
1 Rolle | |
-40 bis +194 °F | |
6,5 mil | |
16 ft. x 0,375 in. | |
4,88 m | |
9,53 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Etiketten-Kassette | |
Kommunikationskabel, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Stimm oder Datenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung | |
1 | |
Rechteck | |
-40 bis +90 °C | |
0,165 mm | |
16 ft. (2,01 m) | |
0,3 in. | |
4.8 cm |