Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkassetten: Nylongewebe für Drähte, Kabel und Panel
Für Drähte, Kabel, Blenden und Bedienfelder
Marke:  Brady™ 110894
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11533864
  • 46.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Drähte, Kabel, Blenden und Bedienfelder
  • Flexibles Nylongewebe
  • Haftet am besten auf stark strukturierten Oberflächen mit niedriger Energie, pulverbeschichteten und glatten Oberflächen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkassetten: Nylongewebe für Drähte, Kabel und Panel > Breite: 0,500 in.; Höhe: 16 Fuß; Nylongewebe; Schwarz auf Weiß