Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkartuschen: Transparente Polyester-Klebefolie
GREENER_CHOICE
Dieses Klebeband eignet sich für zahlreiche Beschriftungsanwendungen. BMP™ Etikettenkartuschen für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL sind ideal für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; konische und große Röhrchen; Kryoröhrchen und Fläschchen.
74.60 CHF - 123.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Klebstofftyp Acryl
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Patrone( Etikett)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12837268
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
110931
0,3 in.
74.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11583894
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
110932
0,5 in.
123.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11593894
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
110933
0,75 in.
122.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Klebeband eignet sich für zahlreiche Beschriftungsanwendungen. BMP™ Etikettenkassetten für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL sind ideal für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen, konische und große Röhrchen, Kryoröhrchen und -fläschchen.
  • Starke Haftung
  • Transparent
  • Glanzbeschichtung
  • Optimal zum Autoklavieren und für den Einsatz bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
Spezifikation
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Schwarz, Weiß
Patrone( Etikett)
Etiketten-Kassette
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker
21 ft. (2,01 m)
6.4 cm
Acryl
Matt
Polyester
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation: Fläschchen, Mikrotiterplatte
1 Rolle
21 ft.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkartuschen: Transparente Polyester-Klebefolie