Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkartuschen: Transparente Polyester-Klebefolie
GREENER_CHOICE
Dieses Klebeband eignet sich für zahlreiche Beschriftungsanwendungen. BMP™ Etikettenkartuschen für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL sind ideal für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; konische und große Röhrchen; Kryoröhrchen und Fläschchen.
Marke:  Brady™ 110931
43.55 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12837268
  • 74.60 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Klebeband eignet sich für zahlreiche Beschriftungsanwendungen. BMP™ Etikettenkassetten für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL sind ideal für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen, konische und große Röhrchen, Kryoröhrchen und -fläschchen.
  • Starke Haftung
  • Transparent
  • Glanzbeschichtung
  • Optimal zum Autoklavieren und für den Einsatz bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
Spezifikation
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Schwarz, Weiß
Patrone( Etikett)
Etiketten-Kassette
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker
21 ft. (2,01 m)
21 ft.
M21-375-461-AW
Acryl
Matt
Polyester
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation: Fläschchen, Mikrotiterplatte
1 Rolle
0,3 in.
6.4 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkartuschen: Transparente Polyester-Klebefolie > 0,375 in.; Höhe: 21 Fuß; Polyester; Schwarz auf Weiß