Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkartuschen: Transparente Polyester-Klebefolie
GREENER_CHOICE
Dieses Klebeband eignet sich für zahlreiche Beschriftungsanwendungen. BMP™ Etikettenkartuschen für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL sind ideal für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; konische und große Röhrchen; Kryoröhrchen und Fläschchen.
Marke:  Brady™ 110933
72.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11593894
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Klebeband eignet sich für zahlreiche Beschriftungsanwendungen. BMP™ Etikettenkassetten für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL sind ideal für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen, konische und große Röhrchen, Kryoröhrchen und -fläschchen.
  • Starke Haftung
  • Transparent
  • Glanzbeschichtung
  • Optimal zum Autoklavieren und für den Einsatz bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
Spezifikation
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Acryl
Matt
Polyester
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation: Fläschchen, Mikrotiterplatte
1
-196°bis +110 °C
21 ft. (2,01 m)
0,75 in.
21 ft.
M21-750-461-AW
Polyesterband für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL
Schwarz, Weiß
Patrone( Etikett)
Etiketten-Kassette
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker
1 Rolle
0,048 mm
6,40 m
19,05 mm
6.4 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    24
    Stunden
    23
    Minuten
    36
    Sekunden
    16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkartuschen: Transparente Polyester-Klebefolie > 0,750 in.; Höhe: 21 Fuß; Polyester; Schwarz auf Weiß