Learn More
Brady™ BBP™ Manipulationssichere Polyesteretiketten mit Silberaufdampfung
BBP™ Manipulationssichere silber-metallisierte Etiketten aus Polyester B-438 sind mit einem permanenten Klebstoff versehen, der nach dem Entfernen einen schachbrettartigen Abdruck hinterlässt.
Marke:  Brady™ 118014
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11716475
  • 426.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Konzipiert für Typen- und Serienschilder, die sowohl hohe Leistung als auch Schutz vor Demontage erfordern
  • Ideal für Produktkennzeichnung, Asset-Nachverfolgung und allgemeine industrielle Kennzeichnung
  • Widersteht Lösungsmitteln und unterschiedlichen Temperaturen
  • Erfordert minimale Handhabung, um vorzeitig freiliegende Schachbrettmuster zu vermeiden
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BBP™ Manipulationssichere Polyesteretiketten mit Silberaufdampfung > H x B: 3 in. x 100 ft.