Learn More
Scotch™ Verpackungsklebeband 311+
Das Verpackungsklebeband 311+ ist ein leistungsstarkes, für Industriezwecke entwickeltes Klebeband, welches für den Verschluss von Kartonagen, zum Spleißen, für die Reparatur von Verpackungen und andere anspruchsvolle Verpackungsanwendungen geeignet ist.
30.00 CHF - 307.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Druckempfindliches Acryl |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Format | Klebeband |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Verpackungsklebeband |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17731679
|
Scotch™
7100220442 |
66 m x 48 mm |
30.00 CHF
6 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17721679
|
Scotch™
7100220358 |
990 m x 48 mm |
307.00 CHF
6 Rollen |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Leistungsstarkes Verpackungsklebeband für Industriezwecke, geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen
- Hervorragend für das Verschließen von Kartons, das Spleißen, die Reparatur von Kartonagen und anspruchsvolle Verpackungsanwendungen
- Gute Leistungsfähigkeit in einem großen Temperaturbereich
- Haftet auf Kartons aus Wellpappe mit einem hohen Gehalt an Recyclingmaterial
- Einfaches und schnelles Applizieren per Hand, mit Handabrollern oder 3M-Matic™ Kartonverschließmaschinen
Spezifikation
Druckempfindliches Acryl | |
Klebeband | |
Verpackungsklebeband | |
48 mm |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
1,88 in. |