Learn More
Scotch™ Verpackungsklebeband 311+
Das Verpackungsklebeband 311+ ist ein leistungsstarkes, für Industriezwecke entwickeltes Klebeband, welches für den Verschluss von Kartonagen, zum Spleißen, für die Reparatur von Verpackungen und andere anspruchsvolle Verpackungsanwendungen geeignet ist.
Marke: Scotch™ 7100220442
Beschreibung
- Leistungsstarkes Verpackungsklebeband für die Industrie für kalte und feuchte Umgebungen
- Haftet auf stark wiederverwendeten Wellpappkartons
- Gutes Leistungsverhalten über große Temperaturbereiche
- Schnelle und einfache manuelle Anwendung dank der manuellen Spender oder mit den 3M-Matic™ Kartonverschließmaschinen
Spezifikation
Druckempfindliches Acryl | |
Klebeband | |
Verpackungsklebeband | |
216,5 ft. | |
1,88 in. |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
66 m x 48 mm | |
66 m | |
48 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scotch™ Verpackungsklebeband 311+ > Verpackungsklebeband 311+; Klebstofftyp: Druckempfindliches Acryl; Farbe: Transparent; Abmessungen (L x B): 66 m x 48 mm; Material: Polypropylen; Produkttyp: Verpackungsklebeband
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur