Learn More
Fisherbrand™ Flaschen- und Röhrchenrolle, variable Drehzahl 5 bis 80 U/min, digitale Anzeige
Die schlanken und kompakten Flaschen- und Röhrchenroller können Röhrchen und Flaschen unterschiedlicher Größen aufnehmen.
Marke:  Fisherbrand™ 88861004
847.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15376617
  • 1841.11 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schüttler, Flaschen-/Röhrchen- Rollmischer, variable Drehzahl, digital
Schüttler• Einstellbare Drehzahl für viele verschiedene Anwendungen
• Stapelbar für mehr Platz auf der Arbeitsfläche
• CO2-beständig, optionale Fernsteuerung zur Bedienung im Inkubator oder Biosicherheitsschrank
• Drehzahlbereich 1 bis 80 U/min
• Temperaturbereich: 4 bis 60 °C, Flaschen-/Röhrchen-Rollmischer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6,5 kg
4 bis 60 °C
402 x 360 x 72 mm
Standardmäßig 6 Rollen, bis zu 11 weitere können ergänzt werden
0,5 bis 80 U/min
10 W
≤ 95%
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Bottle roller
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
      Aktionscode: 24075
      Gültig bis zum2025-06-30
      Tage
      13
      Stunden
      6
      Minuten
      8
      Sekunden
      19
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Flaschen- und Röhrchenrolle, variable Drehzahl 5 bis 80 U/min, digitale Anzeige >