Learn More
IKA™ Rollschüttler mit Wipp- und Rollenbewegung, für den Dauerbetrieb geeignet
Ein Rollenschüttler mit sechs oder zehn Rollen für ein breiteres Anwendungsspektrum, insbesondere im medizinischen und biologischen Bereich. Die IKA™ Rollenschüttler für den Dauerbetrieb sorgen für ein gleichmäßiges Schütteln und Rollen bei stufenlos einstellbaren Geschwindigkeiten.
Marke: IKA™ 0004013000
1843.51 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben
- Das Gerät kann mit allen herkömmlichen Röhrchen und zylindrischen Flaschen verwendet werden
- Leicht abnehmbare Aufsätze zur schnellen Reinigung bei Verschüttungen von Proben
- Zeitschaltuhr Countdown, einstellbar von 1 s bis zu 99 h und 59 min
- Zähler: Anzeige der Schütteldauer
- Fehlercodeanzeige
- Für Inkubatoren von 4 bis 50 °C geeignet
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Abnehmbare Rollen ermöglichen das Schütteln größerer Röhrchen
- Einfache Bedienung per Tastatur
- Schütteldurchmesser: 24.5 mm (Höhe)
- Drehzahlbereich: 5 bis 80 U/min
Spezifikation
3 ° | |
100/240 V | |
24 W | |
50/60 Hz | |
350 mm | |
Roller 10 digital | |
80 % |
0 bis 80 U/min | |
4°C bis 50°C | |
DIN EN 60529, IP 21 | |
115 mm | |
6 kg | |
Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben | |
Je 1 |