Learn More
IKA™ Rollschüttler mit Wipp- und Rollenbewegung, für den Dauerbetrieb geeignet
GREENER_CHOICE
Ein Rollenschüttler mit sechs oder zehn Rollen für ein breiteres Anwendungsspektrum, insbesondere im medizinischen und biologischen Bereich. Die IKA™ Rollenschüttler für den Dauerbetrieb sorgen für ein gleichmäßiges Schütteln und Rollen bei stufenlos einstellbaren Geschwindigkeiten.
Marke:  IKA™ 0004011000
1622.01 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13420587
  • 1840.00 CHF / 1 Stück
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben 
  • Das Gerät kann mit allen herkömmlichen Röhrchen und zylindrischen Flaschen verwendet werden
  • Leicht abnehmbare Aufsätze zur schnellen Reinigung bei Verschüttungen von Proben
  • Zeitschaltuhr Countdown, einstellbar von 1 s bis zu 99 h und 59 min
  • Zähler: Anzeige der Schütteldauer
  • Fehlercodeanzeige
  • Für Inkubatoren von 4 bis 50 °C geeignet
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Abnehmbare Rollen ermöglichen das Schütteln größerer Röhrchen
  • Einfache Bedienung per Tastatur
  • Schütteldurchmesser: 24.5 mm (Höhe)
  • Drehzahlbereich: 5 bis 80 U/min
Spezifikation
Spezifikation
3 °
100/240 V
24 W
50/60 Hz
350 mm
Roller 6 digital
80 %
0 bis 80 U/min
4°C bis 50°C
DIN EN 60529, IP 21
115 mm
4 kg
Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben
Je 1
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24154
    Gültig bis zum2025-02-28
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.01.2025 und dem 28.02.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Rollschüttler mit Wipp- und Rollenbewegung, für den Dauerbetrieb geeignet > Roller 6 digital