Learn More
IBA Lifesciences StarGate pYSG-IBA Vektoren für die Hefeexpression
Entwickelt für die hochwertige Expression von rekombinanten Proteinen in Hefe durch die Einführung des interessierenden Gens unter der Kontrolle des Cu++-induzierbaren CUP1-Promotors.
Marke:  IBA Lifesciences 5-4663-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15603818
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
pYSG-IGA Hefeexpressionsvektoren
Der pYSG-IBA3-Vektor ermöglicht die hochwertige Expression von Proteinen in Hefe. Der Vektor trägt den kupferinduzierbaren Promoter (CUP1) für kontrollierte High-Level-Expression. Das exprimierte rekombinante Protein wird im Zytoplasma lokalisiert.
  • Hochwertige Expression in Hefe mit hoher Kopienzahl
  • Begünstigt die korrekte Proteinfaltung und die Produktion von löslichen Proteinen – Einschlusskörper bilden sich selten
  • Streng regulierte Expression durch Cu++-induzierbaren CUP1-Promoter
  • Ampicillin Resistenzgen und Marker Leu2-d und URA3 in jedem Vektor
  • Leu2-d-Auxotrophy-Marker zur Auswahl zum Erhöhen der Plasmid-Kopienzahl während der Expression
  • URA3-Auxotrophy-Marker zur Auswahl nach der Transformation
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
  • Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
  • Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
  • GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
  • Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
  • Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
pYSG-IBA 63
leu2-d und URA3
CUP1
20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
FLAG-Tag für C-Terminal
5μ g
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine
StarGate™ System, Hefe-Wirtszellen
Kupfersulfat
8
Akzeptor-Vektor für Hefe-Expression
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
250 ng/μl
Durchsichtig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
IBA Lifesciences StarGate pYSG-IBA Vektoren für die Hefeexpression > Stargate pYSG Akzeptorvektor: pYSG-IBA63; FLAG-Tag für C-Terminus