Learn More
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.5 Reflux Distill Vertical Condensers
Marke: IKA™ 0003743100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Beschichtung | |
Je 1 |
Reflux-Destillationskondensator vertikal, beschichtet | |
SURLYN | |
-30 °C bis +60 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.5 Reflux Distill Vertical Condensers > Mit Beschichtung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur