Learn More
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.5 Reflux Distill Vertical Condensers
2078.29 CHF - 2277.84 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Material (Beschichtung) | SURLYN |
Menge | Je 1 |
Temperaturbereich (metrisch) | -30 °C bis +60 °C |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11885932
|
IKA™
0003743100 |
Beschichtung |
2277.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11875932
|
IKA™
0003743000 |
Ohne Beschichtung |
2078.29 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Specifications
Borosilikatglas | |
SURLYN | |
Je 1 | |
-30 °C bis +60 °C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.5 Reflux Distill Vertical Condensers