Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: Foam Series
Als silikonfrei zertifiziert
Marke:  Texwipe™ TX710A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15683814
  • 65.85 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Als silikonfrei zertifiziert
Hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungen, die Saugfähigkeit, geringe Partikelbildung und Lösungsmittelbeständigkeit erfordern.
  • Hochwertiger Polyurethanschaum mit geschlossenen Zellen bietet eine hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungen, die Saugfähigkeit, geringe Partikelbildung und Lösungsmittelbeständigkeit erfordern
  • Weichheit und geringer Abrieb schützen empfindliche Bauteile
  • Schaumstoffkopf auf flexiblem und starrem Stab, beide mit chemisch beständigen Polypropylen-Griffen
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: Foam Series > Großer, biegsamer Kopf; Spitzendurchmesser: 0.25 Zoll, Gesamtlänge: 3.5 Zoll