Learn More
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.30 Vertical-Intensive condenser with Manifold
1293.29 CHF - 1769.56 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Vertikal-Intensiv-Kondensator
Material (Beschichtung) SURLYN
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -30 °C bis +60 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11895922
Unterlagen ansehen
IKA™
0003741100
Mit Beschichtung
1769.56 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11885922
Unterlagen ansehen
IKA™
0003741000
Ohne Beschichtung
1293.29 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Borosilikatglas
SURLYN
-30 °C bis +60 °C
Vertikal-Intensiv-Kondensator
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.30 Vertical-Intensive condenser with Manifold