Learn More
Fisherbrand™ Runde Deckgläser
Runde Deckgläser sind in zwei Stärken und in verschiedenen Durchmessern erhältlich. In Kunststoffboxen verpackt, um Bruch zu verhindern.
4.30 CHF - 27.35 CHF
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12313138
|
Fisherbrand™
MCR20016 |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 16 mm |
9.35 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12323148
|
Fisherbrand™
MCR00016 |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 16 mm |
4.37 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12333138
|
Fisherbrand™
MCR20022 |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 22 mm |
10.30 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12323138
|
Fisherbrand™
MCR20019 |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 19 mm |
27.35 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11507323
|
Fisherbrand™
MCR00022 |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 22 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Diese runden Deckgläser sind in zwei Stärken und in verschiedenen Durchmessern erhältlich. In Kunststoffboxen verpackt, um Bruch zu verhindern.
- Aus durchsichtigem Natronglas
- Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
- Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Deckglas | |
Scheibe | |
Kalknatronglas |