Learn More
Fisherbrand™ Runde Deckgläser
Runde Deckgläser sind in zwei Stärken und in verschiedenen Durchmessern erhältlich. In Kunststoffboxen verpackt, um Bruch zu verhindern.
Marke: Fisherbrand™ MCR00016
Beschreibung
Diese runden Deckgläser sind in zwei Stärken und in verschiedenen Durchmessern erhältlich. In Kunststoffboxen verpackt, um Bruch zu verhindern.
- Aus durchsichtigem Natronglas
- Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
- Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Deckglas | |
Kalknatronglas | |
16 mm |
Scheibe | |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | |
100/Packung |