Learn More
Fisherbrand™ Runde Deckgläser
Runde Deckgläser sind in zwei Stärken und in verschiedenen Durchmessern erhältlich. In Kunststoffboxen verpackt, um Bruch zu verhindern.
Marke:  Fisherbrand™ MCR20016
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12313138
  • 9.35 CHF / 200 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese runden Deckgläser sind in zwei Stärken und in verschiedenen Durchmessern erhältlich. In Kunststoffboxen verpackt, um Bruch zu verhindern.
  • Aus durchsichtigem Natronglas
  • Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
  • Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Kalknatronglas
16 mm
Scheibe
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
200/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Runde Deckgläser > Runde Deckgläser; Durchmesser: 16 mm; Dicke: 0,13 bis 0,17 mm