Learn More
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1.5
Aus Borosilikatglas. Die quadratischen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.
3.70 CHF - 10.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Deckglas |
---|---|
Form | Quadratisch |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 200/Packung |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12323128
|
Fisherbrand™
MCS21818 |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm |
10.61 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12343138
|
Fisherbrand™
MCS01818 |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm |
3.70 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12353138
|
Fisherbrand™
MCS02020 |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 20 mm | 20 mm |
3.85 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12333128
|
Fisherbrand™
MCS22222 |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm |
4.05 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12363138
|
Fisherbrand™
MCS02222 |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm |
10.95 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11338503
|
Fisherbrand™
MCS22424 |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | 24 mm | 24 mm |
4.58 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12393138
|
Fisherbrand™
MCS02424 |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | 24 mm | 24 mm |
4.80 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Quadratische Form
- Erhältlich in zahlreichen Größen
- Zur Vermeidung von Bruch in Kunststoffboxen verpackt
Spezifikation
Deckglas | |
Quadratisch | |
Kalknatronglas | |
200/Packung |