Learn More
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1.5
Aus Borosilikatglas. Die quadratischen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.
Marke: Fisherbrand™ MCS21818
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Natronglas
- Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
- Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Deckglas | |
Kalknatronglas | |
18 mm | |
200/Packung |
Quadratisch | |
18 mm | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1.5 > Quadratische Deckgläser aus Glas; Größe (L x B): 18 x 18 mm; Dicke 0,13 bis 0,17 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur