Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Deckglas aus Borosilikatglas
Protect your samples with Microscope Slide Cover Glasses.
24.65 CHF - 25.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 22 mm
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Menge 156/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11720399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™ Essentials
48510-00
22 x 22 mm
24.65 CHF
156 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11771159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™ Essentials
48511-00
22 x 40 mm
25.10 CHF
87 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Constructed of borosilicate glass.
  • Choose from two thicknesses:
    • No. 1 (0.13 to 0.17 mm)
    • No.1.5 (0.16 to 0.19 mm)
  • Cover glasses are made from borosilicate glasses and packaged by the ounce.
  • The cover slips feature extra-white soda-lime glass with very low iron content.
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
22 mm
156/Packung
Borosilikatglas
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Deckglas aus Borosilikatglas