Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Bestandteilen. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Stopfen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04004128
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10748921
  • 87.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Ohne Skala
  • Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
  • Mit Gewindearretierung
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Borosilikatglas
2/Packung
Polyethylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen > Kapazität: 50 ml