Learn More
BRAND™ Stopfen aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Hohl mit Tropfspitze und sechseckigem Griff. Die BRAND™ BISTABIL™ konische Borosilikatglasstopfen für Schliffverbindungen besteht aus Boro 3.3 gemäß der DIN 12252-Normen.
6.20 CHF - 29.10 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Produkttyp Konischer Schliff, Stopper
Form Konisch
Menge 1/Pckg.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10253201
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
144635
NS 29/32
9.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10039970
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
144625
NS 19/26
7.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10781573
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
144615
NS 12/21
6.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10719011
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
144620
NS 14/23
10.25 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10408952
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
144630
NS 24/29
9.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10613592
Unterlagen ansehen
BRAND™
144645
NS 45/40
29.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10141441
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
144605
NS 7/16
6.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN 12252)
  • Hohl
  • Sechskantgriff
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Konischer Schliff, Stopper
Konisch
1/Pckg.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Stopfen aus Borosilikatglas mit Kegelschliff