Learn More
Bor-Stücke, kristallin, 1 bis 30 mm (0.039 bis 1.2 Zoll), 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364827
Zum Warenkorb hinzufügen
Bor-Stücke, kristallin, 1 bis 30 mm (0.039 bis 1.2 Zoll), 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364827
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11364827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041858.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-42-8
Summenformel B
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
MDL-Nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-Schlüssel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-Name Bor
SMILES [B]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
Farbe Grau
Physikalische Form Stücke, kristallin, 1 bis 30 mm (0.039 bis 1.2 Zoll)
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% (Metals basis)
Zündpunkt 700°C (1292°F)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Dark Gray pieces
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT31K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number041858.18,041858.30,041858.09
ChargennummerB11Q29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041858.18,041858.30,041858.09
ChargennummerC07M18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041858.18,041858.30,041858.09
ChargennummerK14Q025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041858.18,041858.30,041858.09
ChargennummerF01R021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041858.18,041858.30,041858.09
Name des Produkts
Bor-Stücke, kristallin, 1 bis 30 mm (0.039 bis 1.2 Zoll), 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >