Learn More
Bortrifluorid, 12 % (1.5 M) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10186840
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bortrifluorid, 12 % (1.5 M) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10186840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 GR
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 GR
500 GR
Artikelnummer. 10186840
Marke: Thermo Scientific Acros 402765000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bortrifluorid, 12 % (1,5 M) in Methanol, ACROS Organics, Menge:500g, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:65,0 °C, CAS:373-57-9, 67-56-1, bernsteinfarben bis farblos, Schmelzpunkt:-98,0 °C, Summenformel:BF3, Molekulargewicht:67,81, Prozent Reinheit:10 bis 15 % (w/v BF3)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz, Lewis-Säure
Spezifikation
Siedepunkt 65.0 °C
Chemischer Name oder Material Bortrifluorid
Schmelzpunkt -98.0 °C
Namenshinweis 1.5 M-Lösung in Methanol
CAS 373-57-9, 67-56-1
Farbe Bernsteinfarben bis farblos
Physikalische Form Lösung
Menge 500 g
Summenformel BF3
Strukturformel BF3
MDL-Nummer MFCD00011316
Flammpunkt 4 °C
Merck Index 14, 1349
Synonym Bortrifluorid-Methanol-Lösung, Bortrifluorid-Methanol-Komplex, Bortrifluorid-Methanol, Bortrifluorid-Methanol-Lösung in Methanol, BF3-Methanol, Borfluorid-Methanol, Bortrifluoridlösung, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: zerfällt möglicherweise.
InChI-Schlüssel WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FB(F)F
IUPAC-Name Trifluoroboran
Molekulargewicht (g/mol) 67.81
PubChem CID 11062313
Formelmasse 67.81
Reinheit (%) 10 bis 15 % (w/v BF3)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.87
Dichte 0.8700 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog Number402765000,402760010,402761000
ChargennummerA0458914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number402765000,402760010,402761000
ChargennummerA0458914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog Number402765000,402760010,402761000
ChargennummerA0450983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number402765000,402760010,402761000
ChargennummerA0449715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number402765000,402760010,402761000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride, 12% in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Bortrifluorid, 12 % (1.5 M) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals >