Learn More
Bor-Stücke, kristallin, 20 mm (0.8 Zoll) & unten, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386498
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bor-Stücke, kristallin, 20 mm (0.8 Zoll) & unten, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386498
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11386498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012134.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-42-8
Summenformel B
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
MDL-Nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-Schlüssel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-Name Bor
SMILES [B]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron pieces
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 20mm (0.8 in.) & down
Form Kristalline Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ11J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Artikelnummer012134.30,012134.09,012134.18
ChargennummerX18H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer012134.30,012134.09,012134.18
ChargennummerE19P16A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer012134.30,012134.09,012134.18
ChargennummerG11M14 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer012134.30,012134.09,012134.18
ChargennummerG29M22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer012134.30,012134.09,012134.18
Name des Produkts
Bor-Stücke, kristallin, 20 mm (0.8 Zoll) & unten, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >