Learn More
Borsäure, 99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boric acid |
Farbe | Braunrot |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 10 ppm |
Nichtflüchtige Stoffe | Max. 0,05 % (mit MeOH) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Prozentgehaltsbereich | 99.6% |
Menge | 500g |
Strukturformel | H3BO3 |
Physikalische Form | Kristallines Pulver |
Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
B0157028 | Analysenzertifikat | 13/06/2025 | 423480020,423485000 |
A0472919 | Analysenzertifikat | 21/05/2025 | 423480020,423485000 |
A0470404 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 423480020,423485000 |
A0470405 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 423480020,423485000 |
A0468204 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 423480020,423485000 |
Sicherheit und Handhabung
- Boric acid
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid