Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ersatz-O-Ringe für Absperrhähne
Ersatz-O-Ringe für Absperrhähne
Marke: Bohlender™ J1198-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- O-Ringe aus NBR
- Für BOLA™ Eco Absperrhahnstopfen
- Konus: 1:10
- Gewinde M: 7 mm
- Geeignet für Größe: NS 10
Spezifikation
Ersatz-O-Ring | |
NBR | |
Für BOLA™ Eco Absperrhahnstopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ Ersatz-O-Ringe für Absperrhähne > Ersatz-O-Ringe für Absperrhähne; Material:NBR; zur Verwendung mit (Geräte):Für BOLA Eco Absperrhahn-Stopfen; Typ:Ersatz-O-Ringe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur