Learn More
Abeba™ UNI6 6761 Schuhe
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 6761/44
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15642138
  • 123.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Funktionsleder mit Wabenmuster
  • Schwarz
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Kratzfest
  • Wasserabweisend
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Leder
Rutschfest
6761
Schwarz
44
Polyurethan
Name des Produkts
Abeba™ UNI6 6761 Schuhe > Größe: 44