Learn More
Miele Professional™ Wasseraufbereitung
Standarmatur E314 zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser
Marke:  Miele Professional™ 3830340
640.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10732223
  • 695.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Druckfest bis 10 bar
  • Komplett mit Druckschlauch 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Standarmatur
Kunststoff
Name des Produkts
Miele Professional™ Wasseraufbereitung > Stativanschluss