Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau
Diese Messbecher aus Polypropylen können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Messbecher mit erhabener blauer Graduierung verfügen über einen festen und ergonomischen Griff und eine leicht ablesbare, erhabene Skala.
2.05 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | PP (Polypropylen) |
Typ | Messbecher |
Autoklavierbar | Ja |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10521833
|
Vitlab™
446081 |
50 ml |
64.50 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10757981
|
Vitlab™
447081 |
100 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10689622
|
Vitlab™
447081 |
100 ml |
51.11 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10709242
|
Vitlab™
440081 |
250 ml |
41.89 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10605173
|
Vitlab™
444081 |
3000 ml |
81.95 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10602821
|
Vitlab™
445081 |
5000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11782729
|
Vitlab™
445081 |
5000 ml |
131.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Messbecher | |
Ja | |
Blaue erhabene Skala |
PP (Polypropylen) | |
Ja | |
DIN EN 285 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau