Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau
Diese Messbecher aus Polypropylen können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Messbecher mit erhabener blauer Graduierung verfügen über einen festen und ergonomischen Griff und eine leicht ablesbare, erhabene Skala.
Marke:  Vitlab™ 447081
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10689622
  • 51.11 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
100 ml
80 mm
Messbecher
Ja
Blaue erhabene Skala
50 mm
PP (Polypropylen)
24/Packung
Ja
DIN EN 285
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau > Kapazität:100 ml