Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau
Diese Messbecher aus Polypropylen können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Messbecher mit erhabener blauer Graduierung verfügen über einen festen und ergonomischen Griff und eine leicht ablesbare, erhabene Skala.
Marke:  Vitlab™ 440081
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10709242
  • 41.89 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Hochtransparenter Messbecher aus Polypropylen
  • Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
250 ml
120 mm
Autoklavierbar
DIN EN 285
70 mm
PP (Polypropylen)
Becher
Ja
Blaue erhabene Skala
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau > Kapazität: 250 ml