Learn More
BrandTech™ Griffin Messbecher aus Polypropylen Artikelnummer.: 15262549
Zum Warenkorb hinzufügen
BrandTech™ Griffin Messbecher aus Polypropylen
Artikelnummer. 15262549
250 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 mL
Artikelnummer. 15262549
Marke: BrandTech™ 610081
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitlab™ Griffin-Becher aus Polypropylen gewährleisten dank ihrer leicht ablesbaren eingeprägten blauen Skala genaue Messergebnisse.
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet optimale Sicht.
  • Hochtransparent
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121 °C, nur Ausführungen mit erhabener Graduierung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Hergestellt nach ISO 7056
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,75 in.
Außendurchmesser (metrisch) 7 cm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum allgemeinen Gebrauch
Höhe (angloamerikanisch) 3,74 in.
Höhe (metrisch) 9.5 cm
Schritten 50 mL
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 257 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 125 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Gegossene und gedruckte graduierte Skala
Name des Produkts
BrandTech™ Griffin Messbecher aus Polypropylen >