missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Blutentnahme-Set

Zur Blutentnahme. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmesets mit 30 cm-Schläuchen werden mit Sicherheitsabdeckung und Luer-Adapter geliefert.

Marke:  BD 367286

Artikelnummer. 15856161

  • 217.00 CHF / 200 Stück

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit Sicherheitsabschirmung und Luer-Adapter,
  • 21 G ¾ Zoll, 30 cm-Schlauch, grün
  • Empfohlen für Erwachsene
  • Ein Karton enthält 4 x 50 Blutentnahmesets
  • Ein Set ist für ein Paar Blutkulturflaschen erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Blutentnahme-Set
21 G
19 mm
200/Karton
Grün
Mit Luer-Adapter, Nadelgröße 21 Gauge, 19 mm, Schlauch 305 mm
305 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BD Blutentnahme-Set > Gauge:21

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt