Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein in PBS
Blocker Casein ist eine gebrauchsfertige Lösung aus aufgereinigtem Casein für Blockierschritte in Western Blot, ELISA, IHC und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
Marke:  Thermo Scientific™ 37582
50.94 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
54.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13454299
  • 76.25 CHF / 100 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Thermo Scientific™ Blocker Casein Blockierpuffer sind gebrauchsfertige PBS-Lösungen aus gereinigtem Casein für Blockierungsschritte bei Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
  • Blocker Casein ist eine gebrauchsfertige Lösung aus aufgereinigtem Casein für Blockierschritte in Western Blot, ELISA, IHC und Nukleinsäure-Nachweismethoden
  • Blocker Casein enthält 1 % (w/v) Casein, was der optimalen Konzentration für die meisten Anwendungen entspricht
Zusätzliche Funktionen:
  • Aufgereinigtes Casein – Einzelprotein-Blockierpuffer bieten weniger Möglichkeiten für Kreuzreaktionen mit Assaykomponenten als Serum- oder Milchlösungen
  • Anwenderfreundlich Die 1%ige Caseinlösung ist gebrauchsfertig und kann bei Bedarf weiter verdünnt werden
  • Sicher – Stabile, thimerosal-freie Formulierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blocker Casein in PBS, 100 ml
100 ml
Western Blot, ELISA
1X
Einfach aufgereinigtes Protein
Blocker Casein
Flüssig
Blocker™
PBS
Bei 4 °C lagern.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA408441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number37582
ChargennummerZL406067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number37582
ChargennummerYL406067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2024 Catalog Number37582
ChargennummerZJ402179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number37582
ChargennummerZJ399389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number37582
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein in PBS > PBS, 100 ml